Merck
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Wzór liniowy:
HSC6H3(F)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-64 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Klucz InChI
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)