Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H13C≡13C13CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.08
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
120 °C
density
0.997 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
InChI key
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?