Merck
63868
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
Synonim(y):
Merrifield resin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
porous
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~5.5 mmol/g Cl loading
macierz
crosslinked with 5.5% DVB
wielkość cząstki
16-50 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves