Merck
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonim(y):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Wzór liniowy:
AlCeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
wielkość cząstki
≤80 nm (BET)
ciąg SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Klucz InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.