The dry particles are tested for BET surface area and that value is correlated back to an average particle size based on historical data and known relationships between these parameters. The particle size is not tested directly.
Kluczowe dokumenty
643009
Cerium(IV) oxide, dispersion
nanoparticles, <25 nm particle size, 10 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
1230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1230,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 wt. % in H2O
wielkość cząstki
<25 nm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Klucz InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
-
" <25 nm particle size"とありますが、測定方法を教えてください。分散液中のセリアを測定したか、乾燥状態のセリアを測定したかも含めてご開示いただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。
1 answer-
Helpful?
-
-
通常cerium oxide nanoparticlesの水分散液は透明な黄緑色ですが、御社の製品であるcerium (IV) oxide, dispersion (643009)は不透明な白濁液です。可視光を遮断する為に白濁させている様ですが、何か保護剤は添加されておりますでしょうか?
1 answer-
No protective agents are added to block visible light. The off-white appearance is simply due to the dispersion of the Cerium(IV) Oxide nanopowder in the water.