Przejdź do
D4630
2,5-Diphenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry
Synonim(y):
DPO, PPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
390,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-181-3
Beilstein/REAXYS Number:
157021
MDL number:
Form:
powder
390,00 zł
Cena katalogowa520,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
bp
360 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
suitability
suitable for liquid scintillation spectrometry
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI key
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Diphenyloxazole (also known as PPO or p-phenylphenoxazole) is a fluorescent organic compound. It can be also used as an organic scintillator due to its high photoluminescence quantum yield and intriguing luminescent properties. It is widely used as a fluorescent probe or dye in analytical chemistry and biochemistry.
Application
2,5-Diphenyloxazole (PPO) can be used in:
  • fluorography techniques for the detection of tritium, tritiated glycopeptides, and 35S labeled proteins.
  • liquid scintillation cocktails as primary and secondary fluors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D210404915386E2531
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
mp
72-74 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
-
bp
-
suitability
suitable for liquid scintillation spectrometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Diphenyloxazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
386.6 - 393.8 °F - closed cup
flash_point_c
197 - 201 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)