Merck
637122
Sigma-Aldrich
Valeric acid-3,4,5-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Pentanoic acid-3,4,5-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
tw
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88.9 °C - closed cup