Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+11
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-GILSBCIXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+11 | mass shift M+11 | mass shift M+13 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.412 (lit.) | refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index - |
| density 1.015 g/mL at 25 °C | density 0.911 g/mL at 25 °C | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?