Merck
636959
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium carbide nitride
About This Item
Wzór liniowy:
Ti2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Próba
≥97% trace metals basis
Postać
nanopowder
powierzchnia
15-25 m2/g
wielkość cząstki
<150 nm (spherical)
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.23 g/mL
ciąg SMILES
[Ti][Ti]C#N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3