Merck
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonim(y):
TI546005
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.8%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 149-360-92
masa
100 g
średnia wielkość cząstek
<0.05 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com