Merck
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)