Merck
635081
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
L-Glutamine-ul-13C,15N,d
About This Item
Wzór liniowy:
D215N13CO(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+17
ciąg SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3