Przejdź do
607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9080,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N13CO(13CH2)213CH(15NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
153.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
9080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
storage temp.
room temp
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
General description
Glutamine is an amino acid with an uncharged polar side chain. It can be catabolized to glutamate and ammonia. Glutamine is the most abundant amino acid in the central nervous system. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)