Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-GTWFMKDCSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP) | description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP) |
| assay 95% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| mass shift M+12 | mass shift M17 | mass shift M+13 | mass shift M+6 |
| isotopic purity 98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| mp 185 °C (dec) (lit.) | mp 215 °C (dec) (lit.) | mp 228 °C (dec) (lit.) | mp 228 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?