635065
Titanium(IV) oxide, rutile
<110>, single crystal substrate, ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
optical grade
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
single crystal substrate
single side polished
twardość
7 mohs
dł. × szer. × grubość
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
przepuszczalność
0.5-4.5 μm
mp
1840 °C
gęstość
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
właściwości półprzewodników
<110>
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Właściwości fizyczne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.