Przejdź do
634875
Aluminum oxide
single crystal substrate, <0001>
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Sapphire, Alumina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120402
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-691-6
MDL number:
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Crystallographic D spacing ((0001) - c plane: 2.165 Angstrom), Crystallographic D spacing ((1011) - s plane: 1.961 Angstrom), Crystallographic D spacing ((1040) - m plane: 1.375 Angstrom), Crystallographic D spacing ((1102) - r plane: 1.740 Angstrom), Crystallographic D spacing ((1120) - a plane: 2.379 Angstrom), Crystallographic D spacing ((1123) - n plane: 1.147 Angstrom), single side polished
form
single crystal substrate
composition
Al₂O₃
hardness
9 mohs
reaction suitability
core: aluminum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × W × thickness
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2040 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
greener alternative category
semiconductor properties
<0001>
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Aluminum oxide serves as a multifunctional additive or coating in lithium-ion batteries, helping stabilize electrode–electrolyte interfaces, suppress side reactions, improve thermal stability, and extend cycle life. By enabling safer, longer-lasting cells, it reduces material waste and energy use across the battery lifecycle. Click here for more information.
thermal expansion = 7.5 × 10-6 /°C; specific heat = 0.10 cal/°C; thermal conductivity = 46.06 @ 0 °C, 25.12 @ 100 °C, 12.56 @ 400 °C (W/m,K); dielectric constant = ~9.4 @ 300 K at A axis, ~11.58 @ C axis; loss tangent at 10 GHz < 2 × 10-5 at A axis, 5 × 10-6 at C axis
Features and Benefits
Common substrate for III-V nitrides as well as many other epitaxial films.
Physical form
Crystalline, hexagonal (a = 4.758 Å, c = 12.992)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
934062934054544833
description
single crystal substrate, <0001>
description
alpha phase, nanopowder, 135 nm avg. part. size, 99.9% trace metals basis
description
gamma phase, nanopowder, 5 nm avg. part. size, 99.95% trace metals basis
description
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
form
single crystal substrate
form
nanopowder
form
nanopowder
form
nanopowder
mp
2040 °C (lit.)
mp
2040 °C (lit.)
mp
2040 °C (lit.)
mp
2040 °C (lit.)
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
hardness
9 mohs
hardness
-
hardness
-
hardness
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)