Merck
634794
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
95%
Wybierz wielkość
1 G
256,00 zł
5 G
755,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
256,00 zł
5 G
755,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −2°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4720 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
CMIBWIAICVBURI-ZETCQYMHSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopirolidyna może być użyta do przygotowania:
  • Deskarboksyamidowy analog amidu 4-N-(Nω-nitro-L-argininylo)-trans-4-amino-L-proliny.[1]
  • Antagoniści receptora histaminowego 3 (H3) zawierający grupę pirolidyno-3-ylo-N-metylobenzamidową.[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and L-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors.
Seo J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 1928-1938 (2007)
Pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamides as potent histamine 3 receptor antagonists.
Zhou D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5957-5960 (2011)