Przejdź do
396613
Mercury absorption kit
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
854,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131905
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
General description
Mercurisorb™ has been proven superior to iodine, coal, powdered zinc, and sulfur blossom for absorbing mercury. Absorbs its own weight in less than five minutes for easy disposal. Kit includes: 100g bottle of Mercurisorb, brush and minishovel, 3 pairs of disposable gloves, container for absorption mixture, disposable pipettes, and a compact PS case.
Legal Information
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215465LUXRGTKITRAD407
description
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
-
description
-
size
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
size
-
size
-
size
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)