Merck
633240
Sigma-Aldrich
Methanol solution
contains 0.50 % (v/v) triethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
3662861
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
65.4 °C (lit.)
ciśnienie pary:
410 mmHg
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
410 mmHg
Formularz
liquid
zawiera
0.50 % (v/v) triethylamine
granice wybuchowości
5.5-44 % (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
Format
mixture
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
4×4 L packaged in glass bottles; 18 L packaged in VerSA-Flow containers
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Panagiotis Ntziachristos et al.
Nature, 514(7523), 513-517 (2014-08-19)
T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a haematological malignancy with a dismal overall prognosis, including a relapse rate of up to 25%, mainly because of the lack of non-cytotoxic targeted therapy options. Drugs that target the function of key epigenetic
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups