Merck
633208
Sigma-Aldrich
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
74-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1scnc1C
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)