Merck
632872
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
Klucz InChI
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)