Merck
281832
Sigma-Aldrich
Mesityl oxide
technical grade, 90%
Synonim(y):
4-Methyl-3-penten-2-one
Wybierz wielkość
100 G
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
225,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
1361550
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
-41.5 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
Klucz InChI
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zinc chloride-catalyzed condensation of mesityl oxide with ethyl acetoacetate has been reported[1].
Zastosowanie
Mesityl oxide has been used:
  • in the synthesis of 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins[2]
  • as neutral marker in the preparation of imidazole-coated capillary column for electrophoresis[3]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Condensation of mesityl oxide with acetoacetic ester.
Surmatis JD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 35(4), 1053-1056 (1970)
C Y Liu et al.
Journal of chromatography. A, 897(1-2), 383-392 (2000-12-29)
An imidazole-coated capillary column for electrophoresis has been prepared by means of organosilanization. With mesityl oxide as neutral marker, the results indicated that the electroosmotic flow of the bonded phase displays a dramatic difference in pH dependence in comparison with
Marcin Ptaszek et al.
Organic process research & development, 9(5), 651-659 (2005-01-01)
2,3,4,5-Tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin (1) is a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins. The prior 5-step synthesis of 1 from pyrrole-2-carboxaldehyde (2) employed relatively simple and well-known reactions yet suffered from several drawbacks, including limited scale (>/= 0.5
Scott E Denmark et al.
The Journal of organic chemistry, 71(4), 1668-1676 (2006-02-14)
The mechanism of the formation of substituted quinolines from anilines and alpha,beta-unsaturated ketones has been studied by the use of 13C-labeled ketones in cross-over experiments. In the reaction of doubly labeled 13C(2,4) mesityl oxide, a 100% scrambling of the label
I Z Atamna et al.
Journal of chromatography, 588(1-2), 315-320 (1991-12-27)
Expressions are formulated for the prediction of solute migration time and resolution as a function applied voltage and buffer concentration in capillary zone electrophoresis. The resolution equation assumes that solute diffusion is the only operative zone-broadening mechanism. A resolution surface
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?