Merck
632082
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
97%
Synonim(y):
(2,2,6,6-Tetramethylol)cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra(hydroxymethyl)cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexanetetramethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
123-127 °C
ciąg SMILES
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
Klucz InChI
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3