Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
482,00 zł
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
120-121 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
[H]\C(COC(C)=O)=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
InChI key
VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description analytical standard | description 96% |
| assay 95% | assay 95% | assay ≥97.0% (GC) | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.188 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.691 g/mL at 25 °C (lit.), 0.694 g/mL at 20 °C | density - |
| bp 120-121 °C/18 mmHg (lit.) | bp 152 °C/758 mmHg (lit.) | bp 44 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.) | refractive index - |
| functional group ester | functional group chloro | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?