Merck
632031
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
Synonim(y):
2-(Trimethylsilyloxy)-3-butyne
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH(CH3)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
mp
127-131 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
Klucz InChI
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hirokazu Muraoka et al.
Cell reports, 27(1), 199-212 (2019-04-04)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism plays a critical role in kidneys. We previously reported that decreased secretion of a NAD+ precursor, nicotinamide mononucleotide (NMN), from proximal tubules (PTs) can trigger diabetic albuminuria. In the present study, we investigated the role