Merck
631949
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan F Yoshimura et al.
Neuropharmacology, 126, 38-47 (2017-08-27)
Autism spectrum disorder (ASD) is associated with two core symptoms (social communication deficits and stereotyped repetitive behaviors) in addition to a number of comorbidities. There are no FDA-approved drugs for the core symptoms and the changes that underlie these behaviors