Merck
631132
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
Synonim(y):
(3-Methylbenzyl)methylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5190 (lit.)
tw
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-