Merck
631019
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)formamide
97%
Synonim(y):
4′-Bromoformanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
117-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
Klucz InChI
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves