Merck
630438
Sigma-Aldrich
Triethoxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]silane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4Si(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
90-91 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H19F3O3Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)12-9-7-11(8-10-12)13(14,15)16/h7-10H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PBTDWUVVCOLMFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)