Merck
62495
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.23
Beilstein:
5894563
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life
stężenie
~1.5 M in cyclohexane
zanieczyszczenia
~10% ethylbenzene
kolor
orange
gęstość
0.816 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
Klucz InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
may become turbid on storage or may contain precipitate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter