Merck
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene-2-methyl-d3
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
85% (CP)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
Klucz InChI
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)