Merck
740926
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Catechol-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6O2
Masa cząsteczkowa:
116.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Klucz InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristen Van Gelder et al.
Planta, 252(1), 3-3 (2020-06-10)
A stable isotope-assisted mass spectrometry-based platform was utilized to demonstrate that the plant hormone, salicylic acid, is catabolized to catechol, a widespread secondary plant compound. The phytohormone salicylic acid (SA) plays a central role in the overall plant defense program