Merck
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
Wybierz wielkość
1 G
2530,00 zł
2530,00 zł
Cena katalogowa12 650,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Masa cząsteczkowa:
347.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2530,00 zł
Cena katalogowa12 650,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
Klucz InChI
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)