Merck
615994
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-(phenyl-d5)-2,3,3-d3
98 atom % D
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-d3, L-Phenyl-d5-alanine-d3 N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
395.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
aktywność optyczna
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1D,2D,3D,8D,9D,14D2,22D
Klucz InChI
SJVFAHZPLIXNDH-PLPXMBJESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)