Merck
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
Synonim(y):
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)