Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5410,00 zł 3787,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.32
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
3787,00 zł
Cena katalogowa5410,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 97% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?