Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.06
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?