Merck
615528
Sigma-Aldrich
Choline bromide-(trimethyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CD3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCO)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
Klucz InChI
JJCWKVUUIFLXNZ-KYRNGWDOSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)