Merck
491144
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-d8
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Benzenediamine-d8, 1,4-Diaminobenzene-d8
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(ND2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
Klucz InChI
CBCKQZAAMUWICA-GCJHLHDMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)