Merck
614440
Sigma-Aldrich
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C