Przejdź do
440124
Dichlorodiphenylsilane
≥95%
Synonim(y):
Diphenyldichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2SiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.20
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-251-0
Beilstein/REAXYS Number:
609882
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 125 °C)
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D61504
description
≥95%
description
97%
assay
≥95%
assay
97%
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
form
liquid
form
liquid
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorodiphenylsilane
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)