Merck
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
Synonim(y):
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Masa cząsteczkowa:
289.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
204-207 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
Klucz InChI
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)