Merck
609196
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-methionine-15N, L-Methionine-15N, N-Fmoc
Wybierz wielkość
500 MG
11 660,00 zł
11 660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
11 660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
11 660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
121-123 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CSCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
Klucz InChI
BUBGAUHBELNDEW-STBUMTBBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)