Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6770,00 zł 4739,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4739,00 zł
Cena katalogowa6770,00 złZaoszczędź 30%isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | description 99 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+7 | mass shift M+6 | mass shift M+3 |
| assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?