Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH2CH15NH-(Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
384.43
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i23+1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-OVXGTMFBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?