Kluczowe dokumenty
607592
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13C15N
Masa cząsteczkowa:
45.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
stężenie
50 wt. % in H2O
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)