Kluczowe dokumenty
607495
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HCO15ND2
Masa cząsteczkowa:
48.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.208 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)