Przejdź do
485683
Formamide-d3
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DCOND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
7410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]N([2H])C([2H])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-AYQNKDEESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
489425489433586951
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
43380-64-9
CAS No.
43380-64-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)