Przejdź do
488208
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH215NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
5680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
InChI key
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488100299227332127
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98.7% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
184-185 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
−33 °C (lit.)
bp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)