Przejdź do
454249
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
Synonim(y):
β-Methylnaphthalene-d10
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10D7CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.26
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+10
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
241-242 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
377317471178765236
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % D
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
bp
241-242 °C (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
-
mp
34-36 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)